Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Ionenspezifische Elektroden-Kits
Sorgen Sie durch den Einsatz hochwertiger Elektroden und Reagenzien für korrekte Messergebnisse bei ionenspezifischen Messungen. Der Bestellvorgang ist ganz einfach. Alle Verbrauchsmaterialien, die Sie zur Messung von Fluorid oder Ammoniak in Wasser und Abwasser benötigen, sind unter einer Bestellnummer erhältlich. JETZT NEU: Fluorid-Standards für 0,5 ppm und 5,0 ppm mit TISAB II für Analysen von niedrigen Fluoridgehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 9609BNLSLN
880.85 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839656
  • 1075.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den hochwertigen Thermo Scientific™ Orion™ ionenspezifischen Elektroden-Kits und den dazugehörigen Reagenzien führen Sie schnelle und genaue ionenspezifische Messungen durch.Der Bestellvorgang ist ganz einfach.Wir haben ein umfangreiches Angebot an ISE-Kalibrierstandards, Ionenstärkereglern, Reagenzien und Fülllösungen für Ihre ISE-Messanforderungen.Alle Verbrauchsmaterialien, die Sie zur Messung von Fluorid oder Ammoniak in Wasser und Abwasser benötigen, sind unter einer Bestellnummer erhältlich.JETZT NEU: Fluorid-Standards für 0,5 ppm und 5,0 ppm mit TISAB II für Analysen von niedrigen Fluoridgehalten.
Fluorid-ISE-Kit
  • Die Orion Fluorid-Kombinations-ISE verfügt über ein Thermo™ Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ Diaphragma, das hochstabile und präzise Fluoridmessungen ermöglicht und gleichzeitig die Elektrodenwartung vereinfacht.
  • Fluorid-Standards mit 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 und 10,0 ppm werden zur Erleichterung Ihrer Arbeit mit dem Ionenstärkeregler vorgemischt. Daher ist keine weitere Verdünnung oder Zugabe von Ionenstärkereglern erforderlich.
  • TISAB II (Total Ionic Strength Adjustor) zur Probenzugabe ist im Lieferumfang enthalten
Ammoniak-ISE-Kit
  • Dieses Kit enthält die Orion Standard-Ammoniak-ISE (Kat.- Nr. 951BNWP). Damit ist sie besonders gut für die Messung von mittleren bis hohen Ammoniakgehalten geeignet.
  • Der im Kit enthaltene Ionenstärkeregler (ISA) (Kat.- Nr. 951211) wurde für Metallionen enthaltende Proben formuliert und beinhaltet einen den pH-Wert anzeigenden blauen Farbstoff, so dass Sie wissen, wann der pH-Wert für die Analyse korrekt ist.
  • Dieses Kit enthält die Orion Standard-Ammoniak-ISE (Kat.- Nr. 951BNWP). Damit ist sie besonders gut für die Messung von mittleren bis hohen Ammoniakgehalten geeignet.
  • Der im Kit enthaltene Ionenstärkeregler (ISA) (Kat.- Nr. 951211) wurde für Metallionen enthaltende Proben formuliert und beinhaltet einen den pH-Wert anzeigenden blauen Farbstoff, so dass Sie wissen, wann der pH-Wert für die Analyse korrekt ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluoridanalyse
Kit für ionenselektive Elektrode mit niedrigem Fluorwasserstoffstand und Reagenz
14mm
Optimale Ergebnisse A Fülllös PN 90061
Sure-Flow
39,40 in.
1m
BEREICH: 1 x 10E-6M bis gesättigt
Elektrode, Standards, ISA
9609BNWP.
0/80 °C
ISE-Messgerät
Kombinations-ISE- und Reagenzien-Kit
BNC, wasserfest
0,55 in.
17mm
9609BNWP.
4,75 in.
110mm
Epoxid
32 – 180 °F
Pellet
Fluorid-ISE
Kit
25 °C