Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kupfer-Elektroden
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9429BN Kupfer-Halbzelle und der Orion 99629BNWP Kupfer-Elektrode aus der Ionplus Serie können Kupferionen in Lösung schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
1175.85 CHF - 1316.55 CHF
Spezifikation
Diaphragma | Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | ISE-Messgeräte |
Typ | Ionenselektive Kombinationselektrode |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10450063
|
Thermo Scientific™
9429BN |
BNC-Anschluss |
1175.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10131211
|
Thermo Scientific™
9429SC |
Schraubverschluss |
1243.79 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10049150
|
Thermo Scientific™
9629BNWP |
BNC, wasserdicht |
1316.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9429BN Kupfer-Halbzelle und der Orion 99629BNWP Kupfer-Elektrode aus der Ionplus Serie können Kupferionen in Lösung schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9629BNWP bietet außerdem durch die integrierte Sure-Flow-Referenzelektrode die Vorteile der Ionplus Serie.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.- Der freiströmende Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
- In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann der Sure-Flow-Referenzkontakt durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
- Die Kupfer-Halbzelle, zusammen mit der Orion 90-02 Referenzelektrode mit Doppel-Diaphragma verwendet, bietet die Vorteile eines Sure-Flow-Referenzkontakts.
- Katalognummern des Kalibrierungsstandards: 0,1 M Cu(NO3)2 / 942906
- Erforderliche ISA-Katalognummer: 940011
Spezifikation
Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale | |
ISE-Messgeräte | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.