Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kupfer-Elektroden
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9429BN Kupfer-Halbzelle und der Orion 99629BNWP Kupfer-Elektrode aus der Ionplus Serie können Kupferionen in Lösung schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Marke: Thermo Scientific™ 9429BN
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion 9429BN Kupfer-Halbzelle und der Orion 99629BNWP Kupfer-Elektrode aus der Ionplus Serie können Kupferionen in Lösung schnell, einfach, genau und kostengünstig gemessen werden.
Die Elektrode Orion 9629BNWP bietet außerdem durch die integrierte Sure-Flow-Referenzelektrode die Vorteile der Ionplus Serie.
Bei dieser Elektrode ist keine separate Referenzelektrode erforderlich. Dadurch ist sie sehr gut für kleine Probenvolumina geeignet.- Katalognummer des Kalibrierungsstandards: 0,1 M Cu(NO3)2/942906
- Erforderliche ISA-Katalognummer: 940011
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Mit BNC-Anschluss | |
ISE-Messgeräte |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.