Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Chlorid-Elektroden
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
791.94 CHF - 1045.20 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Chloridelektroden können auf jedem ISE-Messgerät mit BNC-Anschluss verwendet werden. Die Elektroden können auch auf Messgeräten mit einer Vielzahl von Eingängen verwendet werden, wenn ein Adapterkabel verwendet wird.
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10171111
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9417BN
BNC
839.91 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10430063
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9417SC
Schraubverschluss
791.94 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10599511
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
9617BNWP
BNC, wasserdicht
1045.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
Die Orion 931701 Chlorid-Elektrode ersetzt die Orion 92-17 Chlorid-Elektrode und kann in Anwesenheit geringer Konzentrationen an Sulfid, Iodid und Cyanid verwendet werden.
Die Ionplus Sure-Flow Chlorid-Kombinationselektrode wurde speziell zur Messung von Chlorid in sehr kleinen Probenvolumina mit minimalem Durchfluss entwickelt und sollte nicht in konventionellen, gerührten Lösungen verwendet werden.
  • Katalognummern der Kalibrierungsstandards: 941706 - 0,1 M NaCl; 941707 - 100 ppm Cl-/941708 - 1000 ppm Cl--
  • Erforderliche ISA-Katalognummer: 940011 oder 941709 / CISA; keine erforderlich für 931701
Spezifikation
Spezifikation
Chloridelektroden können auf jedem ISE-Messgerät mit BNC-Anschluss verwendet werden. Die Elektroden können auch auf Messgeräten mit einer Vielzahl von Eingängen verwendet werden, wenn ein Adapterkabel verwendet wird.
Ionenselektive Kombinationselektrode
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ Chlorid-Elektroden