Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Chlorid-Elektroden
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ 9617BNWP
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 931701 Chlorid-Elektrode ist für die Bestimmung des freien Chlorids in einem Bereich von 1 x 10-5 M bis 1 M konzipiert.
Die Orion 931701 Chlorid-Elektrode ersetzt die Orion 92-17 Chlorid-Elektrode und kann in Anwesenheit geringer Konzentrationen an Sulfid, Iodid und Cyanid verwendet werden.
- Kalibrierstandards: 941706 (0,1 M NaCl); 941707 (100 ppm Cl); 941708 (1.000 ppm Cl)
- Erforderliche ISA: 940011 oder 941709/CISA
Spezifikation
BNC, wasserdicht | |
Ionplus Sure-Flow Festkörper-Kombinationselektrode | |
Chloridelektroden können auf jedem ISE-Messgerät mit BNC-Anschluss verwendet werden. Die Elektroden können auch auf Messgeräten mit einer Vielzahl von Eingängen verwendet werden, wenn ein Adapterkabel verwendet wird. | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.