Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Pulverreagenzien
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast DPD-Pulverspender und -Fläschchen für freies und Gesamtchlor und zur hochvolumigen Prüfung von Restchlor in Wasserproben.
71.96 CHF - 137.69 CHF
Spezifikation
Bereich 0,02 bis 2 mg/l Cl2
Reagent Form Pulver
Reagenzien Chlor
Testmethode DPD
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15954002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AQ250F
DPD-Schüttpulver-Spender für freies Chlor und ein Fläschchen, 250 Stück
95.58 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15914002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC71P1
Ein Pulverfläschchen für freies Chlor, 250 Stück
71.96 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15924002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC71P2
Zwei Pulverfläschchen für freies Chlor, 500 Stück (2 x 250 Stück je)
137.69 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AQ250T
DPD-Schüttpulver-Spender und ein Pulverläschchen für gesamtes Chlor, 250 Stück
95.58 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15934002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC72P1
Ein Pulverfläschchen für Gesamtchlor, 250 Stück
71.96 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15944002
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
AC72P2
Zwei Pulverfläschchen für gesamtes Chlor, 500 Stück (2 x 250 Stück je)
137.69 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Messen Sie mit Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials mit Orion AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometern Restchlor in Wasserproben. Die Pulverchemie löst sich schnell in der Lösung auf und ist leicht zu mischen. Jedes Vial enthält 250 Einheiten der DPD-Reagenzien und ist für die Analyse von freiem Chlor oder gesamt verfügbarem Chlor im Labor oder vor Ort erhältlich.
  • Messen Sie freies oder gesamt verfügbares Chlor von 0.02 bis 2.00 mg/l (ppm)
  • Die Pulverspender sind für einen hohen Probendurchsatz konzipiert – sie reduzieren die Kosten pro Test und minimieren den Abfall im Vergleich zu einzeln verpackten Reagenzien 
  • Entspricht anderen weit verbreiteten und anerkannten Chemikalien wie den Pulverpackungen Orion AQUAfast AC4P71 freies Chlor und Orion AQUAfast AC4P72 gesamt verfügbares Chlor
  • Kompatibel mit Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 und AQ3170 Kolorimetern
  • Kompatibel mit Orion AquaMate AQ8000 und AQ7000 Spektralphotometern
Spezifikation
Spezifikation
0,02 bis 2 mg/l Cl2
Pulver
Chlor
DPD
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Pulverreagenzien