Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ Free & Total Chlorine Bulk DPD Pulverreagenzien
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast DPD-Pulverspender und -Fläschchen für freies und Gesamtchlor und zur hochvolumigen Prüfung von Restchlor in Wasserproben.
Marke:  Thermo Scientific™ AC71P2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15924002
  • 137.69 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Messen Sie mit Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Free and Total Chlorine Bulk DPD Powder Dispensers and Vials mit Orion AQUAfast Kolorimetern und Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis und UV-Vis Spektralphotometern Restchlor in Wasserproben. Die Pulverchemie löst sich schnell in der Lösung auf und ist leicht zu mischen. Jedes Vial enthält 250 Einheiten der DPD-Reagenzien und ist für die Analyse von freiem Chlor oder gesamt verfügbarem Chlor im Labor oder vor Ort erhältlich.
  • Messen Sie freies oder gesamt verfügbares Chlor von 0.02 bis 2.00 mg/l (ppm)
  • Die Pulverspender sind für einen hohen Probendurchsatz konzipiert – sie reduzieren die Kosten pro Test und minimieren den Abfall im Vergleich zu einzeln verpackten Reagenzien 
  • Entspricht anderen weit verbreiteten und anerkannten Chemikalien wie den Pulverpackungen Orion AQUAfast AC4P71 freies Chlor und Orion AQUAfast AC4P72 gesamt verfügbares Chlor
  • Kompatibel mit Orion AQUAfast AQ4000, AQ3700 und AQ3170 Kolorimetern
  • Kompatibel mit Orion AquaMate AQ8000 und AQ7000 Spektralphotometern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AQUAfast DPD-Pulvernachfüllpackung für freies Chlor für AQ250F Spender, 2 Fläschchen x 250 Stück je
Zwei Pulverfläschchen für freies Chlor, 500 Stück (2 x 250 Stück je)
Pulver
DPD
AQUAfast AQ250F DPD-Pulverspender für freies Chlor
0,02 bis 2 mg/l Cl2
Chlor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • AQUAfast total chlorine powder pack
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium oxalate, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate