Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN Mikro-pH-Elektrode
Messung von pH-Werten in kleinen Proben ab 0,5 μl in Gels oder Mikrobehältern mit dieser Kombinationselektrode aus Glas mit kleiner Spitze für pH-Messungen in Proben mit Mikrovolumen.
Marke: Thermo Scientific™ 9810BN
690.29 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Messung von pH-Werten in kleinen Proben ab 0,5 μl in Gels oder Mikrobehältern mit der Thermo Scientific™ Orion™ 9810BN Mikro-pH-Elektrode, einer Kombinationselektrode aus Glas mit kleiner Spitze für pH-Messungen in Proben mit Mikrovolumen.
Inhalt:
- 60 ml-Flasche, Orion Elektroden-Fülllösung, 900011
Empfohlen für:
- Verwendung in Gels oder Proben mit kleinerem Volumen
Spezifikation
Mikro-pH-Elektrode | |
Keramik | |
0 °C bis 80 °C | |
4 M KCl mit Ag/AgCl, Orion Kat.- Nr. 900011 | |
Einzel-Diaphragma Ag/AgCl | |
32 bis 176 °F | |
15,2 m (3,28 ft.) | |
1 m |
BNC-Anschluss | |
Glas mit kleiner Spitze | |
Kombinations-Mikroelektrode aus Glas mit kleiner Spitze; Spitze: 37 x 1.3 mm, min. Probenvolumen: 0.5 μl | |
Bei pH-Messungen in Proben mit Mikrovolumen | |
Zur Gewährleistung eines schnellen Ansprechverhaltens und freien Durchflusses durch das Diaphragma dürfen die Membran und das Bezugssystem nicht austrocknen. Die Elektrode stets vor der Lagerung reinigen. Kurzfristige Lagerung (bis zu eine Woche): Die Elektrode in Lagerungslösung für pH-Elektroden eintauchen, Kat.-Nr. Nr. 910001. Decken Sie die Füllöffnung zur Vermeidung von Kristallisation der Fülllösung ab, wenn die Elektrode gelagert wird, und öffnen Sie die Füllöffnung bei der Kalibrierung und Messung. Langfristige Lagerung (länger als eine Woche): Die Elektrode füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Die Elektrode im Schutzglasröhrchen aufbewahren, das mit einigen Tropfen Aufbewahrungslösung gefüllt ist. Eine gelagerte Elektrode muss vor der Benutzung wie eine neue Elektrode präpariert werden. | |
4,72 in. | |
120 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
57Stunden
9Minuten
55Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
16Stunden
9Minuten
55Sekunden
19 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
2Stunden
9Minuten
55Sekunden
19