Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™ pH-Kombinationselektrode
Mit dieser pH-Kombinationselektrode erhalten Sie in weniger als 30 Sekunden stabile Messwerte bis zu einem pH-Wert von 0,01.
350.75 CHF - 470.34 CHF
Spezifikation
Diaphragma | Keramik |
---|---|
Material | Glasschaft |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Abweichung | < 0.002pH/day |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10615261
|
Thermo Scientific™
8102BN |
BNC |
350.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10282921
|
Thermo Scientific™
8102SC |
Screw Cap |
470.34 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8102BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu 5x genauer.
- Material: Glaskörper
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Interne Referenz: ROSS
- Diaphragma: Keramik
- Abmessungen: 120 x 12 mm
- pH-Genauigkeit: 0.01; Fülllösung: 810007
- Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
- Drift liegt unter pH 0.002 pro Tag, sodass eine Neukalibrierung nicht oft erforderlich ist
- Genaue pH-Wertmessungen
- Die leistungsstarke Universal-Kombinationselektrode
- Kappendurchmesser: 16 mm
- Double-Junction
- Tris-kompatibel
- Wasserdichter BNC-Anschluss
- 1 m Kabel
- Ideal für Qualitätskontrolle und Forschungsapplikationen
Spezifikation
Keramik | |
0 bis 14 | |
< 0.002pH/day | |
Eine 60 ml-Flasche mit Orion ROSS Fülllösung und Verschlusskappe | |
0,01 | |
32 bis 212 °F | |
In 39.37 . | |
1 m | |
12 mm |
Glasschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
3 M KCl | |
ROSS | |
Kurzzeitlagerung (bis zu einer Woche): Lagern Sie die Elektroden in ROSS pH-Elektroden-Aufbewahrungslösung (Kat.- Nr. 810001) oder Standard-Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, Kat. Nr. 910001. ROSS Lagerungslösung für pH-Elektroden verbessertet die Elektrodenleistung. Langzeitlagerung (über eine Woche lang): Die Referenzkammer füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Das Sensorelement und das Referenzdiaphragma mit der Schutzkappe, Hülse oder Vorratsflasche abdecken, in die einige Tropfen Aufbewahrungslösung gegeben wurden. Eine gelagerte Elektrode muss vor der Benutzung wie eine neue Elektrode präpariert werden. | |
4,72 in. | |
120 mm | |
0.47 Zoll | |
16 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.