Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™ pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion 8102BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Marke: Thermo Scientific™ 8102SC
264.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8102BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu 5x genauer.
Eigenschaften:
- Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
- Abweichung des pH-Wertes von weniger als 0,002 pro Tag, daher nur minimale Restandardisierung erforderlich
- Universal-Hochleistungs-Kombinationselektrode
- Doppelanschluss
- TRIS-konform
- Wasserdichter BNC-Anschluss
Im Lieferumfang enthalten:
- 1 Flasche Fülllösung Nr. 810007
Erfordert:
- pH-Puffer zur Kalibrierung
- Becher, Kunststoff oder Glas
- Magnetrührer oder Orion Rührsonde
- Destilliertes oder vollentsalztes Wasser
Empfohlen für:
- Qualitätskontrolle (QK) und Forschungsanwendungen
Spezifikation
Schraubanschluss | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Kombinationselektrode, Schraubanschluss | |
3 M KCl | |
Eine 60 ml-Flasche mit Orion ROSS Fülllösung und Verschlusskappe | |
0,01 | |
32 bis 212 °F | |
In 39.37 . | |
1 m | |
12 mm |
WPBNC | |
Glasschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
< 0.002pH/day | |
Standard-pH-Messgerät, mit separatem Kabel und Schraubkappenanschluss | |
ROSS | |
Kurzzeitlagerung (bis zu einer Woche): Lagern Sie die Elektroden in ROSS pH-Elektroden-Aufbewahrungslösung (Kat.- Nr. 810001) oder Standard-Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, Kat. Nr. 910001. ROSS Lagerungslösung für pH-Elektroden verbessertet die Elektrodenleistung. Langzeitlagerung (über eine Woche lang): Die Referenzkammer füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Das Sensorelement und das Referenzdiaphragma mit der Schutzkappe, Hülse oder Vorratsflasche abdecken, in die einige Tropfen Aufbewahrungslösung gegeben wurden. Eine gelagerte Elektrode muss vor der Benutzung wie eine neue Elektrode präpariert werden. | |
4,72 in. | |
120 mm | |
0.47 Zoll | |
16 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.