Learn More
Grant Instruments™ Optima™ Gekühltes Umwälzbad-Kit
GREENER_CHOICE
Bietet hervorragende Leistung für routinemäßige und anspruchsvolle Anwendungen, die eine genaue Temperaturregelung im Bereich von -30 bis 100 °C erfordern. Der Grant Instruments™ Optima™ Kühl-Umwälzbad-Kit enthält den TX150-Heizthermostat und einen R4-Tank/Kühlaggregat, komplett mit isolierten Schläuchen und Klemmen, um ein gebrauchsfertiges System zu bilden.
Marke:  Grant Instruments™ LTC4R
7433.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12777859
  • 9255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
  • Leistungsstarke Pumpe für externe Zirkulation, maximale Durchflussmenge 18 l/min, maximaler Druck310 mbar
  • Vollfarbiges QVGA TFT-Display
  • Sollwert sowie drei einstellbare Temperaturwerte
  • Zeitschaltuhr für Reaktionszeiteinstellung, 99 Stunden, 59 Minuten, mit akustischem Alarm und Heizungssteuerung
  • Die Sicherheitsfunktion für die Flüssigkeitsauswahl passt sich dem Temperaturbereich oder der Heizleistung an
  • Fehleranzeige
  • Programmierbares Relais
  • Zweipunkt-Neukalibrierung von internen und externen Sonden (TXPEP, TXSEP)
  • Offset-Einstellung für optimale isothermische Leistung
  • Kann so programmiert werden, dass die Kühlung während eines Heiz- und Kühlprogramms ein- und ausgeschaltet wird
  • Speicherkapazität für ein Programm mit bis zu 30 Segmenten
  • Auswahl mehrerer Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch
  • Erkennung von niedrigem Flüssigkeitsstand durch Schwimmerschalter
  • Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
  • Praktische Zubehörklemme zur Befestigung an Gefäßen
  • Stabilität ± 0.1 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bausatz enthält TX150 Umwälzthermostat und R4-Tank/Kälteeinheit
20 l
-30°C bis +100°C
120/230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Optima™ Gekühltes Umwälzbad-Kit > Das Kit enthält einen TX150-Heizthermostat und eine R4-Tank/Kühleinheit