Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B gekühlte Umwälzthermostate
A25B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -25 ° bis +200 °C und einem maximalen Volumen von 21 Litern ermöglicht werden.
Marke:  Thermo Scientific™ 1554251
7036.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11660901
  • 7406.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ A25B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -25 ° bis +200°C und einem maximalen Volumen von 21 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Regler, der Leistung und Temperaturbereich Ihrer Anwendung abdeckt.
Kühlthermostate werden primär zur Regelung der Temperatur von in den Bädern platzierten Proben eingesetzt, aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Arbeitsbereichs in die Bewertung einbezogen werden. Diese Geräte können für einen begrenzten Bereich gekühlter Anwendungen auch als Umwälzbäder eingesetzt werden.
  • Robuste Bäder aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 x 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft.-Netzkabel
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,46 bis 0,73 cu. ft.
13 bis 21 l
500 W
Druckpumpe, Saugpumpe
475mbar/6.89psi
0.01 ° C
21,3 x 12,8 x 29,1 in. (54,1 x 32,4 x 74 cm)
9,6 in.
24,4 cm
8,8 in.
22,4 cm
74 cm
23,3 cm
42,3 kg
230 V
AC150
CE/ROHS/WEEE
20 l/min
-25 °C bis +100 °C
3/FL
AC150
21,3 in.
54,1 cm
12,8 in.
32,4 cm
29,1 in.
9,2 in.
93,1 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz