Learn More
Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen
Die optimale Mischung aus Kosten- und Platzersparnis, Anwenderfreundlichkeit und garantierter Reinheit. Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen beinhalten die gleichen qualitativ hochwertigen Optifit-Spitzen für den Einsatz mit der Biohit™ Pipetten in einer praktischen Verpackung. Erhältlich in Spitzenvolumen von 200, 350, 1000 und 1200 μl, einschließlich einer Ausführung mit weiter Öffnung.
27.00 CHF - 55.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 |
---|---|
Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für alltägliche Laborarbeiten |
Format | Bulk |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15300645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B790354 |
5 bis 350 μl | Orange | 5.4 cm |
55.60 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15310645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791004 |
10 bis 1000 μl | Dunkelblau | 7.15 cm |
27.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15340645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791204 |
50 bis 1200 μl | Violett | 7.15 cm |
31.45 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15390635
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B790204 |
0,5 bis 200 μl | Gelb | 5.1 cm |
45.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15330645
![]() ![]() |
Sartorius™
LH-B791024 |
10 bis 1000 μl | Hellblau | 6.85 cm |
30.00 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Optifit Spitzen- Perfekte Passform und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
- Ergonomische und leichte Spitzenbefestigung/-abwurf über die Optiload-Funktion der Sartorius Pipetten
- Farbcodierung zum einfachen Abgleich mit den passenden Sartorius Pipetten
- Spitzen mit weiter Öffnung zur besseren Dosierung von schwierigen Proben wie viskosen Flüssigkeiten erhältlich
- Kompatibel mit Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipetten sowie vielen weiteren Pipettenmarken
- Gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 Qualitätsnormen
- Komfort und Kostenersparnis
- Kombination der niedrigen Kosten von massenverpackten Spitzen mit Platzersparnis und verbesserter Anwenderfreundlichkeit
- Reduziert die Verpackungsgröße um 40 % und den Verpackungsabfall um beinahe 50 %
- Die Materialien der FlexiBulk Verpackung sind zu 100 % für die Energieerzeugung geeignet
- Pick and Place-Organisation für schnelle und einfache Gestellbestückung mit direkter Spitzenbefestigung
- Einfaches Öffnen und Schließen des Deckels für einfachen Zugriff auf die Spitzen und zu deren Schutz
- Qualität und Reinheit
- Enthält die gleichen, qualitativ hochwertigen Spitzen wie andere Verpackungsoptionen
- Gewährleistete Spitzenreinheit mit chargenspezifischen Zertifikaten
- Nichtsterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Endotoxinen
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO-Klasse 8 hergestellt
- Der Deckel sorgt für eine luftdichte Abdichtung während des Transports und für gesicherte Reinheit während der Lagerung
Spezifikation
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Für alltägliche Laborarbeiten | |
Polypropylen |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Bulk |