Learn More
Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen
Die optimale Mischung aus Kosten- und Platzersparnis, Anwenderfreundlichkeit und garantierter Reinheit. Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen beinhalten die gleichen qualitativ hochwertigen Optifit-Spitzen für den Einsatz mit der Biohit™ Pipetten in einer praktischen Verpackung. Erhältlich in Spitzenvolumen von 200, 350, 1000 und 1200 μl, einschließlich einer Ausführung mit weiter Öffnung.
Marke: Sartorius™ LH-B791204
22.52 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optifit Spitzen- Perfekte Passform und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
- Ergonomische und leichte Spitzenbefestigung/-abwurf über die Optiload-Funktion der Sartorius Pipetten
- Farbcodierung zum einfachen Abgleich mit den passenden Sartorius Pipetten
- Spitzen mit weiter Öffnung zur besseren Dosierung von schwierigen Proben wie viskosen Flüssigkeiten erhältlich
- Kompatibel mit Picus™ NxT, Picus™, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipetten sowie vielen weiteren Pipettenmarken
- Gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 Qualitätsnormen
- Komfort und Kostenersparnis
- Kombination der niedrigen Kosten von massenverpackten Spitzen mit Platzersparnis und verbesserter Anwenderfreundlichkeit
- Reduziert die Verpackungsgröße um 40 % und den Verpackungsabfall um beinahe 50 %
- Die Materialien der FlexiBulk Verpackung sind zu 100 % für die Energieerzeugung geeignet
- Pick and Place-Organisation für schnelle und einfache Gestellbestückung mit direkter Spitzenbefestigung
- Einfaches Öffnen und Schließen des Deckels für einfachen Zugriff auf die Spitzen und zu deren Schutz
- Qualität und Reinheit
- Enthält die gleichen, qualitativ hochwertigen Spitzen wie andere Verpackungsoptionen
- Gewährleistete Spitzenreinheit mit chargenspezifischen Zertifikaten
- Nichtsterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Endotoxinen
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO-Klasse 8 hergestellt
- Der Deckel sorgt für eine luftdichte Abdichtung während des Transports und für gesicherte Reinheit während der Lagerung
Spezifikation
50 bis 1200 μl | |
7.15 cm | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Bulk | |
Violett | |
Optifit |
Unsteril | |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 | |
Für alltägliche Laborarbeiten | |
480 | |
Sartorius™, Sartorius™ Biohit™, Universelle Passform | |
Polypropylen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
502119063 | Qualitätsbescheinigung | 31/05/2025 | LH-B791204 |
502069877 | Qualitätsbescheinigung | 10/05/2025 | LH-B791204 |
502055508 | Qualitätsbescheinigung | 10/04/2025 | LH-B791204 |
502045875 | Qualitätsbescheinigung | 21/03/2025 | LH-B791204 |
502024003 | Qualitätsbescheinigung | 23/02/2025 | LH-B791204 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13