Learn More
Hellma™ Mikrozellen aus optischem Glas
98.20 CHF - 133.00 CHF
Spezifikation
Typ Mikrozelle
Material Optisches Glas
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 9.5 mm
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10673711
Unterlagen ansehen
Hellma™
6030-50-10
17.5 mL
133.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10343841
Unterlagen ansehen
Hellma™
6030-20-10
7 mL
98.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Spezifikation
Mikrozelle
PTFE
Je 1
45 mm
Optisches Glas
9.5 mm
360 bis 2500 nm
12,5mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Mikrozellen aus optischem Glas