Learn More
Hellma™ Mikrozellen aus optischem Glas
Marke: Hellma™ 6030-50-10
Spezifikation
Mikrozelle | |
Optisches Glas | |
9.5 mm | |
50 mm | |
45 mm |
17.5 mL | |
PTFE | |
Je 1 | |
360 bis 2500 nm | |
12,5mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Mikrozellen aus optischem Glas > Fassungsvermögen:Gehäuse 17.5mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur