Learn More
Thermo Scientific™ Optische Klebefolie, für Piko PCR-Platten
Die außergewöhnlich klaren Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Versiegelungen ermöglichen eine hohe Fluoreszenzübertragung über das Spektrum der häufig verwendeten Fluorophore.
127.00 CHF - 446.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Optisch |
---|---|
Produkttyp | Folie, Dichtung oder Applikator |
Produktlinie | Piko |
Haftmittel | Druckempfindliche optische Versiegelung |
Plate Compatibility | Piko-Platte |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15266207
|
Thermo Scientific™
ASF0020100 |
100 Sheets |
127.00 CHF
100 Bögen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10720181
|
Thermo Scientific™
ASF0020 |
400 Sheets |
446.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die außergewöhnlich klare Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Folienversiegelung ermöglicht eine hohe Transmission der Fluoreszenz über den Bereich der häufig verwendeten Fluorophore hinweg. Bei Verwendung mit einem Piko Thermocycler oder einem PikoReal Echtzeit-PCR-System können Probenvolumina von nur 5 μl mit minimalem Verdampfungsverlust verwendet werden. Diese optischen Klebefolien im ¼-Format sind für Piko PCR-Platten erhältlich.
Besondere Eigenschaften
- Optische Klarheit mit minimaler Auto-Fluoreszenz für Echtzeit-PCR-Anwendungen
- Dichter Verschluss für Probenvolumina von nur 5 μl
- Die selbstklebende Rückseite ermöglicht eine einfache Verwendung ohne teure Versiegelungsgeräte
- Kryokompatibles Haftmittel – effektiv bis -80 °C
Spezifikation
Optisch | |
Piko | |
Piko-Platte |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Druckempfindliche optische Versiegelung |