Learn More
Thermo Scientific™ Optische Klebefolie, für Piko PCR-Platten
Die außergewöhnlich klaren Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Versiegelungen ermöglichen eine hohe Fluoreszenzübertragung über das Spektrum der häufig verwendeten Fluorophore.
Marke: Thermo Scientific™ ASF0020
205.16 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die außergewöhnlich klare Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Folienversiegelung ermöglicht eine hohe Transmission der Fluoreszenz über den Bereich der häufig verwendeten Fluorophore hinweg. Bei Verwendung mit einem Piko Thermocycler oder einem PikoReal Echtzeit-PCR-System können Probenvolumina von nur 5 μl mit minimalem Verdampfungsverlust verwendet werden. Diese optischen Klebefolien im ¼-Format sind für Piko PCR-Platten erhältlich.
Besondere Eigenschaften
- Optische Klarheit mit minimaler Auto-Fluoreszenz für Echtzeit-PCR-Anwendungen
- Dichte Versiegelung von Probenvolumina von nur 5 µl
- Die selbstklebende Rückseite ermöglicht eine einfache Verwendung ohne teure Versiegelungsgeräte
- Kryokompatibles Haftmittel – effektiv bis -80 °C
Spezifikation
Optisch | |
Piko™ Thermocycler, PikoReal™ Echtzeit-PCR-System | |
Piko | |
Piko-Platte |
400 Sheets | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Druckempfindliche optische Versiegelung |