Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ oben offene Verschlüsse mit Septum, 24-414 mm, verklebte Septen, Bulkware
Thermo Scientific™ Septumverschlüsse haben ein eingegossenes 0.045 in. dickes Septum.
36.95 CHF - 138.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polypropylen |
Füllstand | Unbehandelt |
Zertifizierung/Konformität | Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem. |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Beschreibung | Auskleidungsmaterial | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Beschreibung | Auskleidungsmaterial | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15384835
![]() |
Thermo Scientific™
297-2400UB |
24 bis 400 mm | Oben offene Septumkappe | Verklebte 0.060 in.-Septen aus Silikon mit dünner PTFE-Dichtungseinlage | 24 |
44.55 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15336116
![]() |
Thermo Scientific™
S297-5300 |
53 bis 400 mm | Oben offene Septumkappe | Verklebte 0,045 in. Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon | 24 |
138.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16857356
![]() |
Thermo Scientific™
S297-5800 |
58 bis 400 mm | Oben offene Septumkappe | Verklebte 0,045 in. Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon | 24 | N/A | ||||||
12817110
![]() |
Thermo Scientific™
297-2414 |
24 bis 414 mm | Oben offene Kappe | Keine | 24 |
36.95 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15454580
![]() |
Thermo Scientific™
S297-3330 |
33 bis 430 mm | Oben offene Septumkappe | Verklebte 0,045 in. Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon | 24 | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Septumverschlüsse haben ein eingegossenes 0,045 Zoll dickes Septum.Dieselben hochwertigen Septumkappen wie bei unseren Thermo Scientific VOA-Fläschchen, Septumflaschen und Septumgläsern.Sie sind so verarbeitet, dass sie die EPA-Leistungsstandards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.
- Offene Kappe aus weißem Polypropylen mit geklebtem Silikonseptum mit PTFE-Einlage
- Das Septum ist fest mit der Kappe verbunden
- Katalogteil Nr. 297-2414 ist eine offene Kappe ohne Septum und kann mit Thermo Scientific Losen Septen mit 24 mm Durchmesser verwendet werden
Hergestellt zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für flüchtige organische Analysen
Inhalt:
Nur Kappe
Kompatibel mit:
Für die Verwendung mit Thermo Scientific VOA-Fläschchen, -Flaschen und -Gefäßen. 297-2414 Verschlüsse sind kompatibel mit den losen Septen der Bestell- Nummern 288-0022, 288-0072, 288-0022BP und S24-400-S2.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Weiß | |
Unbehandelt | |
Ja | |
24 mm |
Polypropylen | |
Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem. | |
Rund | |
Kappe mit Bohrung auf Oberseite |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.