Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ oben offene Verschlüsse mit Septum, 24-414 mm, verklebte Septen, Bulkware
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Septumverschlüsse haben ein eingegossenes 0.045 in. dickes Septum.
Marke:  Thermo Scientific™ S297-3330
49.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15454580
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Septumverschlüsse haben ein eingegossenes 0,045 Zoll dickes Septum.Dieselben hochwertigen Septumkappen wie bei unseren Thermo Scientific VOA-Fläschchen, Septumflaschen und Septumgläsern.Sie sind so verarbeitet, dass sie die EPA-Leistungsstandards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen erfüllen.
  • Offene Kappe aus weißem Polypropylen mit geklebtem Silikonseptum mit PTFE-Einlage
  • Das Septum ist fest mit der Kappe verbunden
  • Bestell-Nr. 297-2414 ist eine oben offene Kappe ohne Septum und kann mit Thermo Scientific losen Septen mit 24 mm Durchmesser verwendet werden
  • Hergestellt zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für flüchtige organische Analysen
Inhalt:
Nur Kappe
Kompatibel mit:
Für die Verwendung mit Thermo Scientific VOA-Fläschchen, -Flaschen und -Gefäßen. 297-2414 Verschlüsse sind kompatibel mit losen Septen Bestell- Nr. 288-0022, 288-0072, 288-0022BP und S24-400-S2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
VOA
Oben offene Septumkappe
24
Verklebte 0,045 in. Septen aus PTFE-beschichtetem Silikon
Ja
Verschluss
33 bis 430 mm
Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Weiß
Polypropylen
Unbehandelt
Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
Rund
PTFE
24 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ I-Chem™ oben offene Verschlüsse mit Septum, 24-414 mm, verklebte Septen, Bulkware > Weiß33 -430 oben offener Verschluss mit 0.045 Zoll verklebtem Septum, 24/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.