Learn More
Köttermann Eintüriger hoher Aufbewahrungsschrank Artikelnummer.: 17302089
Köttermann Eintüriger hoher Aufbewahrungsschrank
Artikelnummer. p-7236282
Links, 4, 366 x 600 x 1920 mm, 1 Stück
Click to view available options
Scharnierseite:
Links
Rechts
Anzahl Einschübe:
3
4
Abmessungen (T x B x H):
366 x 600 x 1920 mm
516 x 600 x 1920 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17302089
Marke: Köttermann 30100039
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieser hohe Aufbewahrungsschrank verfügt über 1 Einzeltür zum Schutz von gelagerten Geräten und Zubehör.
  • Das hohe, schlanke Design vergrößert die Lagerfläche bei gleichzeitig geringer Stellfläche
  • Eine einzelne Tür schützt gelagerte Gegenstände
Spezifikation
Farbe Weiß
Verstellbar Nein
Schranktyp Große Aufbewahrung
Abmessungen (T x B x H) 366 x 600 x 1920 mm
Türtyp Aufklappbar
Ausführung Epoxidbeschichtet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Scharnierseite Links
Verriegelungsmechanismus Ja
Anzahl Türen 1
Anzahl Schubfächer Keine
Anzahl Einschübe 4
Gewährleistung Keine
Gewicht (metrisch) 61,9 kg
Mit Laufrollen Nein
Material Stahl
Name des Produkts
Köttermann Eintüriger hoher Aufbewahrungsschrank >