Learn More
PEPperCHIP™ Oncovirus-Epitop-Mikroarray
Oncovirus-Epitop-Mikroarray mit 4463 epitopspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.036.001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: 3653 lineare B-Zellepitope menschlicher Onkoviren aus der Immun-Epitop-Datenbank einschließlich 7 citrullinierter Peptide und der entsprechenden Arginin-Varianten
- Datenbank-Epitop-Längen: 3 bis 50 AA
- Peptidlängen: 3 AA bis 20 AA je nach Epitoplänge; längere Epitope wurden in überlappende 20 AA-Peptide übersetzt
- Anzahl Peptide: 4463 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Mikroglas | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
75,4 x 25 mm |
PEPperCHIP Oncovirus Epitope Microarray
DateigrößeVersion: 187.3 kB
PEPperCHIP Immunoassay Protocol
DateigrößeVersion: 936.3 kB
PEPperCHIP Quick Start Guide
DateigrößeVersion: 611.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PEPperCHIP™ Oncovirus-Epitop-Mikroarray > Menge: 1 Objektträger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur