Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 HPLC-Säulen
Diese lösungsmittelverträgliche Kationenaustauschsäule eignet sich zur Trennung von hydrophoben Kationen.
600.09 CHF - 1260.72 CHF
Spezifikation
Säulentyp Mischmodus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umkehrphase und Ionenaustausch
Max. Druck 4000 psi (275 bar)
Partikelgröße 8,5 μm
Stationäre Phase Sulfonsäure
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11341723
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
042193
50 mm
600.09 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11321723
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
042189
250 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Trennen Sie hydrophobe Kationen mit der lösungsmittelkompatiblen Thermo ScientificTM OmniPac PCX-100-Säule. Diese polymerbasierte Kationenaustauschsäule ist lösungsmittelkompatibel und stabil über den gesamten pH-Bereich von 1-14. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen, ansonsten unlösliche Proben zu lösen und Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PCX-100-Säule eignet sich besonders gut für die Analyse hydrophober kationischer Analyten wie Amine, Aniline, Antidepressiva, Arzneimittel und Metaboliten (wie Methotrexat und Folsäure).
  • Zusammengesetzt aus einem lösungsmittelverträglichen mikroporösen Substrat auf Polymerbasis, das mit einer Latexperlenschicht agglomeriert ist, die die Kationenaustauschfunktionalität gewährleistet
  • Ionenaustauschkapazität von ca. 120 μeq/Säule
  • 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
Spezifikation
Spezifikation
Mischmodus
4000 psi (275 bar)
Sulfonsäure
0 bis 14
L46
Umkehrphase und Ionenaustausch
8,5 μm
Sphärisches, mikroporöses Polymer
60 Å
4 mm
Dokumentation
Product Certifications
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 HPLC-Säulen