Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-100 HPLC-Säulen
Diese lösungsmittelverträgliche Kationenaustauschsäule eignet sich zur Trennung von hydrophoben Kationen.
Marke: Thermo Scientific™ 042189
Beschreibung
Trennen Sie hydrophobe Kationen mit der lösungsmittelkompatiblen Thermo ScientificTM OmniPac PCX-100-Säule. Diese polymerbasierte Kationenaustauschsäule ist lösungsmittelkompatibel und stabil über den gesamten pH-Bereich von 1-14. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen, ansonsten unlösliche Proben zu lösen und Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PCX-100-Säule eignet sich besonders gut für die Analyse hydrophober kationischer Analyten wie Amine, Aniline, Antidepressiva, Arzneimittel und Metaboliten (wie Methotrexat und Folsäure).
- Zusammengesetzt aus einem lösungsmittelverträglichen mikroporösen Substrat auf Polymerbasis, das mit einer Latexperlenschicht agglomeriert ist, die die Kationenaustauschfunktionalität gewährleistet
- Ionenaustauschkapazität von ca. 120 μeq/Säule
- 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
Spezifikation
Mischmodus | |
Reversed Phase and Ion Exchange | |
8,5 μm | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer | |
60 Å | |
250 mm |
1 ml/min | |
4000 psi (275 bar) | |
Sulfonsäure | |
0 bis 14 | |
L46 | |
4 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.