Omeprazole also acts as an aryl hydrocarbon-like inducer of cytochrome P450 secretion in human liver. This compound is an inhibitor a variety of CYP isoenzymes, including CYP2C19, CYP2C9 and CYP3A.
Solubility
Soluble in water (0.5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), and ethanol (4.5 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Omeprazole |
Menge | 1g |
Merck Index | 14,6845 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (0.5mg/ml),DMSO (25mg/ml),and ethanol (4.5mg/ml). |
Formelmasse | 345.42 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P06L037 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | J62860.06,J62860.03 |
S26J006 | Analysenzertifikat | 04/07/2023 | J62860.06,J62860.03,J62860 |
S02J044 | Analysenzertifikat | 13/06/2023 | J62860.06,J62860.03 |
Q21I011 | Analysenzertifikat | 28/04/2022 | J62860.06,J62860.03,J62860.14 |
Z03H006 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | J62860.06,J62860.03,J62860.14 |