Learn More
3M™ Oil Sorbent Boom
A double boom with two, 4 inch scrims encased tubes of particulate sorbent material, secured by a UV resistant netting.
830.00 CHF - 1045.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Barriere zur Ölaufnahme
Farbe Braun
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheit am Arbeitsplatz, Vermeidung von Verschüttungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17118650
Unterlagen ansehen
3M™
7000088228
3 m 100 mm
830.00 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17128650
Unterlagen ansehen
3M™
7000088229
3 m 200 mm
872.00 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17108650
Unterlagen ansehen
3M™
7000088226
5 m 200 mm
1045.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Used to cover large spills, or as a precaution in areas where large spills may occur
  • Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present
  • Link sorbent booms together by built-in connectors to deploy over large areas
  • UV-resistant to prevent deterioration and disintegration
  • Designed for long-term use in ditches, streams, rivers, lakes, docks, and piers
  • Cost-effective as oil, not water, is recovered
  • Can be used outside or in-plant
Spezifikation
Spezifikation
Barriere zur Ölaufnahme
Braun
Sicherheit am Arbeitsplatz, Vermeidung von Verschüttungen