Learn More
3M™ Oil Sorbent Boom
A double boom with two, 4 inch scrims encased tubes of particulate sorbent material, secured by a UV resistant netting.
Marke: 3M™ 7000088228
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Abdecken großer verschütteter Mengen oder als Vorsichtsmaßnahme in Bereichen, in denen große Mengen verschüttet werden können
- Ideal für die Aufnahme von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser anwesend sein kann
- Verbinden Sie die Barrieren zur Ölaufnahme mit integrierten Verbindungsstücken, um sie für große Flächen einzusetzen
- UV-beständig, um Verschleiß und Zersetzung zu verhindern
- Für den langfristigen Einsatz in Gräben, Bächen, Flüssen, Seen, Hafenanlagen und Anlegestellen
- Kostengünstig, da Öl, nicht Wasser, zurückgewonnen wird
- Kann in Außenbereichen oder im Werk verwendet werden
Spezifikation
Barriere zur Ölaufnahme | |
100 mm | |
3 m |
Braun | |
Sicherheit am Arbeitsplatz, Vermeidung von Verschüttungen | |
T-280 |