Learn More
3M™ Oil Sorbent Boom
A double boom with two, 4 inch scrims encased tubes of particulate sorbent material, secured by a UV resistant netting.
Marke:  3M™ 7000088229
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17128650
  • 872.00 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Abdecken großer verschütteter Mengen oder als Vorsichtsmaßnahme in Bereichen, in denen große Mengen verschüttet werden können
  • Ideal für die Aufnahme von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser anwesend sein kann
  • Verbinden Sie die Barrieren zur Ölaufnahme mit integrierten Verbindungsstücken, um sie für große Flächen einzusetzen
  • UV-beständig, um Verschleiß und Zersetzung zu verhindern
  • Für den langfristigen Einsatz in Gräben, Bächen, Flüssen, Seen, Hafenanlagen und Anlegestellen
  • Kostengünstig, da Öl, nicht Wasser, zurückgewonnen wird
  • Kann in Außenbereichen oder im Werk verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Barriere zur Ölaufnahme
200 mm
8 in.
T-270
Braun
Sicherheit am Arbeitsplatz, Vermeidung von Verschüttungen
3 m