Learn More
Macherey-Nagel™ Ölqualität-Testpapier
Ermöglicht den schnellen, zuverlässigen und qualitativen Nachweis von Ölkontaminationen von Wasser und Boden. Die Empfindlichkeit des MACHEREY Nagel™ Öl-Testpapier hängt weitgehend von der Art des jeweiligen Kohlenwasserstoffs ab.
Marke: Macherey-Nagel™ 90760
Beschreibung
Allows the rapid, reliable and qualitative detection of oil contaminations of water and soil. Macherey Nagel™ Oil Test Papers' sensitivity largely depends on the nature of the respective hydrocarbon.
- Für den Bodennachweis: das Papier fest gegen den zu testenden Boden drücken und mit klarem Wasser abspülen
- Für den Nachweis in Wasser: Papier mehrmals in der Probe hin- und herbewegen
- Bei flüchtigen Kohlenwasserstoffen muss die Farbreaktion des Testpapiers sofort ausgewertet werden.
Spezifikation
Blassblau bis dunkelblau | |
Bestimmung von Ölkontaminationen | |
Qualitätstestpapier |
Streifen | |
100/Packung |