Learn More
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für Vakuumanwendungen. Deutsch Neumann™ Laborschläuche in Vakuumqualität sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 3020818
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10707391
  • 230.00 CHF / 25 Meter
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
  • Ausgezeichnet für Vakuumanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
18 mm
6 mm
Je 1 x
Vakuumschlauch
Gummi
25 m
Für Labors
Rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Vakuumschlauch aus Naturkautschuk > Länge:25m; Außendurchmesser:18mm