Learn More
OHAUS™ Harvard Trip Waagen
Ideal für vergleichende Wägeprogramme und Zentrifugenröhrchen. OHAUS Harvard Trip-Waagen verwenden ein Doppelpfannen-Design, das auf dem klassischen Roberval-Wiegeprinzip basiert. Sie werden häufig verwendet, um den Massenunterschied zwischen zwei Objekten statt ihren absoluten Wert zu bestimmen.
621.00 CHF - 703.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale | 6 in. |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) Schale | 15,2 cm |
Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 5,9 in. |
Tiefe (metrisch) Schale | 15 cm |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10521222
|
OHAUS™
80000005 |
Gehäuse 1560-SD |
703.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10057761
|
OHAUS™
80000004 |
Gehäuse 1550-SD |
621.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Standardausstattung inkl.
- Eingebaute Gleitmassen
- Magnetische Dämpfung
- Wägeplattform aus Edelstahl
- Schalengröße: 6 Zoll Durchm. (15.2 cm)
- Lesbarkeit: 0.1 g
- Fassungsvermögen: 2000 g (70.54 oz.)
- Oberer Strahl: 10 × 0.1 g
- Unterer Strahl (außer Einstrahlmodell): 200 × 10 g
Bestellinformation
Mit einem Kalibriermassen-Set (S40214 A, S40215 A) kann man bis zu 2000 g wiegen.
Warranty
Fünf Jahre
Spezifikation
6 in. | |
5,9 in. | |
Edelstahl | |
4,4 lb, 2 kg |
15,2 cm | |
15 cm | |
5 Jahre |