Learn More
OHAUS™ Harvard Trip Waagen
Ideal für vergleichende Wägeprogramme und Zentrifugenröhrchen. OHAUS Harvard Trip-Waagen verwenden ein Doppelpfannen-Design, das auf dem klassischen Roberval-Wiegeprinzip basiert. Sie werden häufig verwendet, um den Massenunterschied zwischen zwei Objekten statt ihren absoluten Wert zu bestimmen.
Marke:  OHAUS™ 80000005
685.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10521222
  • 703.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Standardausstattung inkl.
  • Eingebaute Gleitmassen
  • Magnetische Dämpfung
  • Wägeplattform aus Edelstahl
Spezifikationen
  • Schalengröße: 6 Zoll Durchm. (15.2 cm)
  • Lesbarkeit: 0.1 g
  • Fassungsvermögen: 2000 g (70.54 oz.)
  • Oberer Strahl: 10 × 0.1 g
  • Unterer Strahl (außer Einstrahlmodell): 200 × 10 g
Bestellinformation
Mit einem Kalibriermassen-Set (S40214 A, S40215 A) kann man bis zu 2000 g wiegen.
Serviceleistungen
Fünf Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 in.
9,44 in.
5,9 in.
15 cm
24.1 cm
Gehäuse 1560-SD
5,51 in.
5 Jahre
4,4 lb, 2 kg
Mechanische Waage, 1560-SD
Analog
15,2 cm
10 x 0,1 g (oberer Träger), 200 x 10 g (unterer Träger)
22.8 cm
6,29 in.
Doppelstrahl mit 225 g Tara 2.000 g Kapazität mit optionalem Gewichtesatz
Edelstahl
35.5 cm
Harvard Trip™
0,100000 g
Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX)
Harvard Doppelstrahl-Waage
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Harvard Trip Waagen > Doppelstrahl; mit Tara