Learn More
OHAUS™ Harvard Trip Waagen
Optimal für die vergleichende Gewichtung. OHAUS Harvard Trip Waagen sind wahlweise als Ausführungen mit Einzel- oder Doppelbalken lieferbar und gewährleisten eine über viele Jahre wartungsfreie vergleichende Gewichtung mithilfe eines bekannten Standards.
585.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale | 6 in. |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) Schale | 15,2 cm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 7 in. |
Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 5,9 in. |
Tiefe (metrisch) | 22,8 cm |
Produktcode | Marke | Kalibrierung | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kalibrierung | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10251012
|
OHAUS™
80000003 |
10x 0,1 g (oberer Träger) | Gehäuse 1450-SD | Harvard Einzelstrahl-Waage |
585.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mit 2000 g Kapazitäten, 0.1 g Lesbarkeit und entweder als Edelstahlwanne mit 15.2 cm (6 in.) Durchmesser und 1.9 cm (0.75 in.) Tiefe oder als Platte mit 15.2 cm (6 in.) Durchmesser
- Abgewinkelte Balken mit mittiger Lesehaltung für ausgezeichnete Sichtbarkeit der Ergebnisse, gleitende, rotierende Haltung für die Feineinstellung
- Magnetische Dämpfung zur Verlangsamung von Schwingungen und Geschwindigkeitswägungen
- Nullstellungskompensator sorgt für Präzision und Reproduzierbarkeit
- Ausgerüstet zum Wiegen des spezifischen Gewichts
- Präzisionsgeschliffene Messer, umhüllte Pendelkugellager, Querverstrebungen aus Aluminiumlegierung und elliptische Prüfstifte
- Einzelbalkenwaagen mit 0.1 g Inkrementen, Doppelbalkenwaagen mit 0.1 und 10 g Inkrementen
Service Plan
Serviceplan verfügbar.
Spezifikation
6 in. | |
7 in. | |
22,8 cm | |
9,5 in. | |
Edelstahl | |
35,5 cm | |
4,4 lb, 2 kg |
15,2 cm | |
5,9 in. | |
15 cm | |
24,1 cm | |
14 in. | |
5 Jahre | |
Analog |