Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
38.25 CHF - 193.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stereomikroskopie-Beleuchtung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10004520
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157450
Objective adapter for Brightfield ringlights ID 58 mm to OD 66 mm
49.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11746908
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157452
Objective adapter for Brightfield ringlights ID 60 mm to OD 66 mm
38.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12866543
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400510
Objective adapter for darkfield LED ringlight S40-10D in combination with extension adapter
193.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12876543
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157569
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 30 to 50 mm
150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12886543
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157567
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 50 to 80 mm
150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12896543
Unterlagen ansehen
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157562
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 80 to 110 mm
150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Objective adapter for fiber optic or LED Ring Lights.
  • Adapters for a variety of objective series.
  • For objectives with 50 mm, 58 mm or 60 mm diameter.
  • Extension adapter for darkfields.
  • Available for working distances 30 to 50 mm or 50 to 80 mm or 80 to 110 mm.
  • Precise positioning of Ring Light.
Spezifikation
Spezifikation
Stereomikroskopie-Beleuchtung