Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12866543
  • 193.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dunkelfeldadapter, um das VisiLED Dunkelfeld Ringlicht (400 300) an Objective mit Ø = 66 mm und 70 mm zu befestigen
Spezifikation
Spezifikation
Dunkelfeld-Adapter
Objektiv-Arbeitsabstand: 20 bis 30 mm
VisiLED Dunkelfeld-Ringleuchte S40-10 D
Objective adapter for darkfield LED ringlight S40-10D in combination with extension adapter
Stereomikroskopie-Beleuchtung