Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157567
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12886543
  • 150.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verlängerungsadapter für Objectiv Arbeitsabstände 50-80 mm
  • Länge = 50 mm
  • Für Objective mit Ø = 66 mm und 70 mm
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Extension adapter for darkfield ringlights, working distance 50 to 80 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Dunkelfeld-Ringleuchte 157406