Learn More
Oakton™ Wasserdichtes Großdisplay pHTestr™30
Duale Anzeige von pH-Wert und Temperatur und hohe Genauigkeit
141.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
---|---|
Genauigkeit (Temperatur) | ±1 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Haltefunktion, Abschaltautomatik;, Fehlermeldungen, wasserdicht, staubdicht und schwimmfähig |
Measurement Modes | pH |
Kalibrierung | Automatic |
Includes: Das Paket Nur Messgerät enthält Messgerät, Elektrode, vier 1.5 V-Batterien, Anweisungen. Das Messgerät-Kit-Paket enthält Messgerät, Elektrode, jeweils zwei Puffer mit pH 4.01, 7.00 und 10.00 sowie Spüllösung in Einwegbeuteln, dazu Probenbehälter, Batterien, Anweisungen und Transportkoffer aus Hartkunststoff
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13444606
|
Oakton™
35634-30 |
pH Tester |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
- Temperaturbereiche von 0.0 bis 50.0 °C
- Geeignet für die meisten ASTM- und EPA-Testverfahren
- Mikroprozessorbasiert, mit auf 0.01 genauen pH-Werten
- Die austauschbare Double-Junction-Elektrode (S65290 oder NC9830226) hat zusätzliches Referenzgel für eine längere Lebensdauer der Elektrode
- Automatische Temperaturkompensation
- Drei-Punkt-Kalibrierung per Druckknopf
- Automatische Puffererkennung: auswählbare Puffersätze
- Haltefunktion; Abschaltautomatik; Fehlermeldungen
- Wasserdicht, staubdicht und schwimmfähig; zertifiziert nach IP67-Standards
Bestellinformation
Bestellinformationen: Abmessungen des Messgeräts: 6–1/2 Zoll Hxx 1–1/2 Zoll Durchm. (16.5x 3.8 cm). Versandgewicht (nur Messgerät): 4.5 oz. (125 g).
Warranty
1 Jahr Garantie.
Spezifikation
±0,01 | |
Haltefunktion, Abschaltautomatik;, Fehlermeldungen, wasserdicht, staubdicht und schwimmfähig | |
Automatic | |
0,01 | |
0,1 °C | |
None | |
IP-67 | |
±0,1 pH | |
-1 bis +15 pH | |
0 °C bis 50 °C | |
1.5 Zoll |
±1 °C | |
pH | |
-1 bis +15 | |
1 bis 3 | |
LCD | |
USA, NIST | |
1 Jahr | |
pH 0.1 | |
32.0 bis 122.0 °F | |
16.5 cm | |
3.8 cm |