Learn More
Oakton™ Wasserdichtes Großdisplay pHTestr™30
Duale Anzeige von pH-Wert und Temperatur und hohe Genauigkeit
Marke:  Oakton™ 35634-30
132.50 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13444606
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Das Paket Nur Messgerät enthält Messgerät, Elektrode, vier 1.5 V-Batterien, Anweisungen. Das Messgerät-Kit-Paket enthält Messgerät, Elektrode, jeweils zwei Puffer mit pH 4.01, 7.00 und 10.00 sowie Spüllösung in Einwegbeuteln, dazu Probenbehälter, Batterien, Anweisungen und Transportkoffer aus Hartkunststoff
Beschreibung
Beschreibung
  • Gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
  • Temperaturbereiche von 0.0 bis 50.0 °C
  • Geeignet für die meisten ASTM- und EPA-Testverfahren
  • Mikroprozessorbasiert, mit auf 0.01 genauen pH-Werten
  • Die austauschbare Double-Junction-Elektrode (S65290 oder NC9830226) hat zusätzliches Referenzgel für eine längere Lebensdauer der Elektrode
  • Automatische Temperaturkompensation
  • Drei-Punkt-Kalibrierung per Druckknopf
  • Automatische Puffererkennung: auswählbare Puffersätze
  • Haltefunktion; Abschaltautomatik; Fehlermeldungen
  • Wasserdicht, staubdicht und schwimmfähig; zertifiziert nach IP67-Standards
Bestellinformation
Bestellinformationen: Abmessungen des Messgeräts: 6–1/2 Zoll Hxx 1–1/2 Zoll Durchm. (16.5x 3.8 cm). Versandgewicht (nur Messgerät): 4.5 oz. (125 g).
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oakton™ Wasserdichtes Großdisplay pHTestr™30 > Nur Messgerät; pHTestr 30