missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
IUPAC pH-Standard pH 1.679 Artikelnummer.: 12396129
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

IUPAC pH-Standard pH 1.679

Artikelnummer. 12396129
500 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12396129

Marke: Hach Lange S11M001

Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einer Genauigkeit von 1.679 ± 0.010 und einem pH-Wert von 1.679 bei 25°C hat diese Pufferlösung eine Haltbarkeit von 48 Monaten ab Produktionsdatum und ist auf die IUPAC pH-Skala und NIST rückführbar.

    • IUPAC pH-Standard, pH 1.679
    • Radiometer pH-Pufferlösung wird mit einem COFRAC-Verifikationszertifikat und einem gemäß ISO31 erstellten Konformitätszertifikat und Rückverfolgbarkeit geliefert
    • Totale Kontrolle der Rückverfolgbarkeit und berechnete Unsicherheiten
    • Direkte Rückverfolgbarkeit auf Primärstandards und Referenzmethode
    • Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors für die Messung von pH-Werten und Leitfähigkeits-Referenzmaterialien

Spezifikation

pH 1.679
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Rückführbarkeit auf NIST Ja
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IUPAC pH-Standard pH 1.679 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt