Learn More
Merck O-Ring
Marke:  Merck XX4002516
Artikelnummer. 10325431
  • 139.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Viton 2-021
Fluoroelastomer
23,52mm
2-021
Gasleitungsfilterhalter, 25 mm
5 Packung
O-Ring
Name des Produkts
Merck O-Ring > Kann verwendet werden mit:Viton 2-021; Menge:6 St./Packung