Learn More
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15435275
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435275
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15435275
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54732.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 330641-16-2 | C11H15BClF4N5O | 355.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330641-16-2
Summenformel C11H15BClF4N5O
Molekulargewicht (g/mol) 355.53
MDL-Nummer MFCD04973270
InChI-Schlüssel GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-6-chloro-1h-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborat e, 6-chlorobenzotriazol-1-yl oxy-dimethylamino methylene-dimethyl-ammonium tetrafluoroborate, tctu; 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium tetrafluoroborate, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-yl oxy dimethylamino methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, 1h-benzotriazolium, 1-bis dimethylamino methylene-5-chloro-, 3-oxide tetrafluoroborate 1-1:1, acmc-1agto, ksc569q6hMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24898642
IUPAC-Name [(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)oxy-(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=C(Cl)C=C12)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 198°C to 204°C
Menge 100 g
Formelmasse 355.53
Reinheit (%) ≥99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT07D025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
ChargennummerS22D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
ChargennummerBC150503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
ChargennummerW28E004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
Chargennummer5015R03R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
Name des Produkts
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >