Learn More
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425275
Zum Warenkorb hinzufügen
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425275
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15425275
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54732.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330641-16-2
Summenformel C11H15BClF4N5O
Molekulargewicht (g/mol) 355.53
MDL-Nummer MFCD04973270
InChI-Schlüssel GBGVQFJZGHBZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tctu, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-6-chloro-1h-benzotriazol-1-yl uronium tetrafluoroborate, o-6-chlorobenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborat e, 6-chlorobenzotriazol-1-yl oxy-dimethylamino methylene-dimethyl-ammonium tetrafluoroborate, tctu; 1-bis-dimethylamino-methylene-5-chloro-3-oxy-1h-benzotriazol-1-ium tetrafluoroborate, 6-chloro-1,2,3-benzotriazol-1-yl oxy dimethylamino methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, 1h-benzotriazolium, 1-bis dimethylamino methylene-5-chloro-, 3-oxide tetrafluoroborate 1-1:1, acmc-1agto, ksc569q6hMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24898642
IUPAC-Name [(6-Chlorbenzotriazol-1-yl)oxy-(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=C(Cl)C=C12)=[N+](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(6-Chloro-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 198°C to 204°C
Menge 25 g
Formelmasse 355.53
Reinheit (%) ≥99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT07D025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
ChargennummerS22D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
ChargennummerBC150503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
ChargennummerW28E004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
Chargennummer5015R03R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH54732.14,H54732.22
Name des Produkts
O-(6-Chlor-1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Tetrafluorborat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >