Learn More
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.25 CHF - 96.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 94790-37-1
Summenformel C11H16F6N5OP
Molekulargewicht (g/mol) 379.247
MDL-Nummer MFCD00075445
InChI-Schlüssel UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
IUPAC-Name [Benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methyliden]-dimethylammonium;hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11435627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23597.06
5 g
38.25 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11445627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23597.14
25 g
54.20 CHF
25 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11455627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23597.22
100 g
96.45 CHF
100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-Hexafluorphosphat wird als Kupplungsreagenz für die Festphasenpeptidsynthese verwendet. Es hat sich gezeigt, dass die Racemisierung wirkungsvoll unterdrückt wird.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 423-020-5
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
O-(1 H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N‘,N‘-Tetramethyluronium-Hexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals