Learn More
Brady™ SINGLE POLE CIRCUIT BREAKER
Entwickelt für 120-V-Spannungsprüfer, die Löcher in der Schalterzunge haben.
Marke: Brady™ 065688
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnell und problemlos – einfach einrasten und verriegeln
- Zwei Kavitäten passen für unterschiedliche Schalterzungen
Spezifikation
Sperrvorrichtung für einpoligen Leitungsschutzschalter | |
Nylon | |
54,50 x 15,20 mm | |
6/Packung |
Rot | |
UL 94 HB | |
15,2 mm | |
54,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ SINGLE POLE CIRCUIT BREAKER > Höhe: 15.2 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur