Learn More
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 370 x 4,8 mm
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Nicht lösbare Azpack™ Kabelbinder aus Nylon, 370 x 4,8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Marke:  Azpack™ 11398083
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11398083
  • 32.15 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
  • Material – Nylon
  • Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
  • Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbinder
Schwarz
4.8 mm
22 kg
UL94 Klasse V2
Nylon
360 mm
370 x 4,8 mm
100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 370 x 4,8 mm > Abmessungen: 370 L x 4,86 mm B, schwarz