Learn More
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 370 x 4,8 mm
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Nicht lösbare Azpack™ Kabelbinder aus Nylon, 370 x 4,8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
32.15 CHF
Spezifikation
Typ | Kabelbinder |
---|---|
Material | Nylon |
Länge (metrisch) | 360┬ámm |
Breite (metrisch) | 4.8 mm |
Abmessungen (L x B) | 370 x 4,8 mm |
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.- Material – Nylon
- Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Kabelbinder | |
360 mm | |
370 x 4,8 mm | |
100/Packung |
Nylon | |
4.8 mm | |
22 kg | |
UL94 Klasse V2 |