Learn More
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 300 x 4,8 mm
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Nicht lösbare Azpack™ Kabelbinder aus Nylon, 300 x 4,8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
35.40 CHF
Spezifikation
Typ Kabelbinder
Material Nylon
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 4,8 mm
Abmessungen (L x B) 300 x 4,8 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11338093
Unterlagen ansehen
Azpack™
11338093
Durchsichtig
35.40 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.
  • Material – Nylon
  • Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
  • Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Spezifikation
Kabelbinder
300 mm
300 x 4,8 mm
100/Packung
Nylon
4,8 mm
22 kg
UL94 Klasse V2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 300 x 4,8 mm