Learn More
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 300 x 4,8 mm
Befestigen und organisieren Sie Computerkabel, Drähte und andere Gegenstände. Nicht lösbare Azpack™ Kabelbinder aus Nylon, 300 x 4,8 mm, lösen sich nicht, wenn der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.
Marke: Azpack™ 11338093
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erhältlich in diversen Größen und Farben.- Material – Nylon
- Betriebstemperatur: Kabelbinder -40 °C bis 85 °C, Klebesockel -20 °C bis 60 °C
- Entflammbarkeitsklasse UL94 Klasse V2
Spezifikation
Kabelbinder | |
Durchsichtig | |
4,8 mm | |
22 kg | |
UL94 Klasse V2 |
Nylon | |
300 mm | |
300 x 4,8 mm | |
100/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ Nicht lösbare Kabelbinder aus Nylon, 300 x 4,8 mm > Abmessungen: 300 L x 4,8 mm W, durchsichtig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur