Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Membranen
Die natürliche hydrophile Membran ist für eine gleichmäßige Benetzung und Erhaltung ihrer überragenden Festigkeit bei allgemeinen Filteranwendungen oder medizinischen Assays konzipiert.
43.40 CHF - 106.37 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Mikrofiltration |
Material | Nylon |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11714516
|
Fisherbrand™
0462A00021 |
0,22 μm | 13 mm | N/A | ||||||
11735315
|
Fisherbrand™
0462A00022 |
0,22 μm | 25 mm |
45.14 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11724516
|
Fisherbrand™
0464A00021 |
0,45 μm | 13 mm | N/A | ||||||
11745315
|
Fisherbrand™
0462A00023 |
0,22 μm | 47 mm |
90.60 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11755315
|
Fisherbrand™
0464A00022 |
0,45 μm | 25 mm |
43.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11765315
|
Fisherbrand™
0464A00023 |
0,45 μm | 47 mm |
106.37 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Natürlich hydrophile Membran
- Zur gleichmäßigen Benetzung und zum Erhalt ihrer überlegenen Festigkeit während allgemeiner Filtration und medizinischer Assays entwickelt
- Flexibel, haltbar und zugfest
- Zur Autoklavierung bei 135 °C
- Effektive chemische Kompatibilität mit wässrigen und alkoholischen Lösungen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Mikrofiltration | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Neutrale Scheibe |
Weiß | |
Nylon | |
Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs) | |
100 Pckg. | |
Ja |