Learn More
Fisherbrand™ Nylon-Membranen
Die natürliche hydrophile Membran ist für eine gleichmäßige Benetzung und Erhaltung ihrer überragenden Festigkeit bei allgemeinen Filteranwendungen oder medizinischen Assays konzipiert.
Marke: Fisherbrand™ 0462A00022
41.23 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Natürlich hydrophile Membran
- Zur gleichmäßigen Benetzung und zum Erhalt ihrer überlegenen Festigkeit während allgemeiner Filtration und medizinischer Assays entwickelt
- Flexibel, haltbar und zugfest
- Zur Autoklavierung bei 135 °C
- Effektive chemische Kompatibilität mit wässrigen und alkoholischen Lösungen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Nylon | |
Unsteril | |
Sterilisationsfiltration wässriger Lösungen, organische Lösungsmittel, Entfernung von Bakterien und Partikeln (Blutglukose, Serumcholesterin, Arzneimittel) | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe | |
25 mm |
3.4 bar | |
Mikrofiltrierung | |
0,22 μm | |
9,9 ml/min/cm2 | |
1.7 l/min/cm2 | |
100/Packung | |
Ja |